Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17937-1G OR17937-500MG
APOSOR17937-1GEA 24.8 EUR
APOSOR17937-1G APOSOR17937-500MG
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Pto. de fusión: 109…111 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09034640
Núm. CAS: 16017-69-9