6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17942-1G OR17942-250MG
APOSOR17942-1GEA 0 EUR
APOSOR17942-1G APOSOR17942-250MG
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
Formula: C₇H₆BrN₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13250043
Núm. CAS: 676371-00-9