4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17993-25G OR17993-5G OR17993-100G
APOSOR17993-25GEA 48 EUR
APOSOR17993-25G APOSOR17993-5G APOSOR17993-100G
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene 99%
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrINO₂
Pto. de fusión: 87…89 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11505492
Núm. CAS: 112671-42-8