2-Bromo-3-nitrotoluene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18002-100G OR18002-25G OR18002-5G
APOSOR18002-100GEA 157 EUR
APOSOR18002-100G APOSOR18002-25G APOSOR18002-5G
2-Bromo-3-nitrotoluene 95%
2-Bromo-3-nitrotoluene
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.0300 g/mol
Pto. Ebullición: 135…136 °C/8mmHg
Pto. de fusión: 38…41 °C
Densidad: 0.803 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134555
Núm. CAS: 41085-43-2