8-Amino-4-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methylquinolin-8-amine
OR18011-250MG OR18011-500MG
APOSOR18011-250MGEA 120 EUR
APOSOR18011-250MG APOSOR18011-500MG
8-Amino-4-methylquinoline
8-Amino-4-methylquinoline
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03819702
Núm. CAS: 62748-01-0