3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Bromothiophene-2-carbonitrile
OR18012-1G
OR18012-5G
OR18012-250MG
APOSOR18012-1GEA
37.7
EUR
APOSOR18012-1G
APOSOR18012-5G
APOSOR18012-250MG
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Formula:
C₅H₂BrNS MW: 188,05 g/mol Pto. de fusión: 43…48 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00068173 Núm. CAS: 18791-98-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |