2-Benzylacrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18022-100G OR18022-25G
APOSOR18022-100GEA 43.5 EUR
APOSOR18022-100G APOSOR18022-25G
2-Benzylacrylic acid
2-Benzylacrylic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Pto. de fusión: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00854174
Núm. CAS: 5669-19-2