2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR18024-5G
APOSOR18024-5GEA 145 EUR
APOSOR18024-5G
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
Formula: C₆H₂Br₂S₂
MW: 298,0181 g/mol
Pto. de fusión: 124…129 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03931293
Núm. CAS: 25121-87-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III