Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18028-1G OR18028-500MG OR18028-5G
APOSOR18028-1GEA 336 EUR
APOSOR18028-1G APOSOR18028-500MG APOSOR18028-5G
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate 95+%
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate
Formula: C₉H₁₁NO₃
Pto. de fusión: 72…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14560550
Núm. CAS: 70978-07-3