(Quinolin-2-ylmethyl)amine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Aminomethyl)quinoline hydrochloride, Quinolin-2-ylmethanamine hydrochloride
OR18031-250MG OR18031-100MG OR18031-1G
APOSOR18031-250MGEA 313 EUR
APOSOR18031-250MG APOSOR18031-100MG APOSOR18031-1G
(Quinolin-2-ylmethyl)amine hydrochloride 97%
(Quinolin-2-ylmethyl)amine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09966142
Núm. CAS: 861036-67-1