Methyl-6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18032-1G OR18032-100MG OR18032-250MG
APOSOR18032-1GEA 241 EUR
APOSOR18032-1G APOSOR18032-100MG APOSOR18032-250MG
Methyl-6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate 95+%
Methyl-6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrNO₄
Pto. de fusión: 264…265 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12196467
Núm. CAS: 141761-85-5