N-Boc-L-serine
Proveedor: Apollo Scientific
OR18040-10G
OR18040-250G
OR18040-50G
APOSOR18040-10GEA
21.9
EUR
APOSOR18040-10G
APOSOR18040-250G
APOSOR18040-50G
N-Boc-L-serine
N-Boc-L-serine
Formula:
C₈H₁₅NO₅ Pto. de fusión: 91 °C Pto. de inflamación: 186 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00037243 Núm. CAS: 3262-72-4 |