5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2-ethoxynicotinic acid
OR18046-1G OR18046-250MG OR18046-5G
APOSOR18046-1GEA 31.9 EUR
APOSOR18046-1G APOSOR18046-250MG APOSOR18046-5G
5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
Formula: C₈H₈ClNO₃
MW: 201,61 g/mol
Pto. de fusión: 115,5…117.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07403147
Núm. CAS: 68359-07-9