5-Bromo-2-chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18050-1G OR18050-500MG
APOSOR18050-1GEA 920 EUR
APOSOR18050-1G APOSOR18050-500MG
5-Bromo-2-chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
5-Bromo-2-chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Formula: C₉H₆BrClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14584776
Núm. CAS: 1221792-18-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III