7-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18054-25G OR18054-5G
APOSOR18054-25GEA 71.2 EUR
APOSOR18054-25G APOSOR18054-5G
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona 99%
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Formula: C₁₀H₉BrO
Pto. de fusión: 75…80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179287
Núm. CAS: 32281-97-3