3-Bromo-6-methyl-5-nitro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18056-1G OR18056-250MG
APOSOR18056-1GEA 24.8 EUR
APOSOR18056-1G APOSOR18056-250MG
3-Bromo-6-methyl-5-nitro-1H-indazole
3-Bromo-6-methyl-5-nitro-1H-indazole
Formula: C₈H₆BrN₃O₂
Pto. de fusión: 223…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09026989
Núm. CAS: 1000343-58-7