2-Cloro-1-iodo-5-nitrobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-2-iodo-4-nitrobenzene, 4-Chloro-3-iodonitrobenzene
OR18059-1G OR18059-5G OR18059-25G
APOSOR18059-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18059-1G APOSOR18059-5G APOSOR18059-25G
2-Cloro-1-iodo-5-nitrobenceno
2-Cloro-1-iodo-5-nitrobenceno
Formula: C₆H₃ClINO₂
Pto. de fusión: 73…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11521301
Núm. CAS: 74534-15-9