Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt, 3-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Disodium 2-naphthol-3,6-disulphonate
OR18078-100G OR18078-500G
APOSOR18078-100GEA 26.1 EUR
APOSOR18078-100G APOSOR18078-500G
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate, grado técnico
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate
Formula: C₁₀H₆O₇S₂.2Na
MW: 348.25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065915
Núm. CAS: 135-51-3