1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
OR18104-1G OR18104-250MG
APOSOR18104-1GEA 24.8 EUR
APOSOR18104-1G APOSOR18104-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,12 g/mol
Pto. de fusión: 146…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464254
Núm. CAS: 25016-20-0