2-Bromo-5-cyanopyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18105-1G OR18105-250MG
APOSOR18105-1GEA 33.5 EUR
APOSOR18105-1G APOSOR18105-250MG
2-Bromo-5-cyanopyrazine
2-Bromo-5-cyanopyrazine
Formula: C₅H₂BrN₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09909652
Núm. CAS: 221295-04-1