5-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18106-100MG OR18106-1G
APOSOR18106-100MGEA 79.9 EUR
APOSOR18106-100MG APOSOR18106-1G
5-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
5-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10699211
Núm. CAS: 74420-51-2