Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18118-1G OR18118-5G
APOSOR18118-1GEA 46.4 EUR
APOSOR18118-1G APOSOR18118-5G
Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate 95%
Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,2 g/mol
Pto. de fusión: 185…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00721392
Núm. CAS: 1865-09-4