2-Bromo-4-nitrobenzoato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-bromo-4-nitrobenzoate, 2-Bromobenzoic acid methyl ester
OR18260-1G OR18260-25G OR18260-5G
APOSOR18260-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18260-1G APOSOR18260-25G APOSOR18260-5G
2-Bromo-4-nitrobenzoato de metilo 97%
2-Bromo-4-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆BrNO₄
MW: 260.04 g/mol
Pto. de fusión: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779271
Núm. CAS: 100959-22-6