4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18261-100MG OR18261-1G
APOSOR18261-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR18261-100MG APOSOR18261-1G
4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine 98%
4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂O
Pto. de fusión: 53…55 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03428360
Núm. CAS: 1074-40-4