2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18264-25G OR18264-5G
APOSOR18264-25GEA 66.7 EUR
APOSOR18264-25G APOSOR18264-5G
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 98%
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formula: C₄₄H₃₂P₂
Pto. de fusión: 283…286 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010805
Núm. CAS: 98327-87-8