6-Bromo-o-toluidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18267-25G
APOSOR18267-25GEA 92.8 EUR
APOSOR18267-25G
6-Bromo-o-toluidina
6-Bromo-o-toluidina
Formula: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Pto. Ebullición: 105…107 °C/205mmHg
Densidad: 1,478 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039885
Núm. CAS: 53848-17-2