1,8-Dicloro-9,10-antraquinona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,8-Dicloroantraquinona
OR18272-25G OR18272-500G OR18272-100G
APOSOR18272-25GEA 21.9 EUR
APOSOR18272-25G APOSOR18272-500G APOSOR18272-100G
1,8-Dicloro-9,10-antraquinona 98%
1,8-Dicloro-9,10-antraquinona
Formula: C₁₄H₆Cl₂O₂
MW: 277,11 g/mol
Pto. de fusión: 201…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001191
Núm. CAS: 82-43-9
EINECS: 201-420-9