N-Butilanilina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18275-100G OR18275-50G OR18275-500G
APOSOR18275-100GEA 29 EUR
APOSOR18275-100G APOSOR18275-50G APOSOR18275-500G
N-Butilanilina 99%
N-Butilanilina
Formula: (C₆H₅)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
MW: 149,24 g/mol
Pto. Ebullición: 236…242 °C
Pto. de fusión: –14,4 °C
Densidad: 0,932 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035798
Núm. CAS: 1126-78-9
EINECS: 214-425-6
UN: 2738
ADR: 6.1,II