5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5(4)-Amino-4(5)-imidazolecarboxamide Hydrochloride, AICA, 5(4)-Amino-4(5)-(aminocarbonyl)imidazole Hydrochloride, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-Amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride
OR18276-5G OR18276-25G OR18276-100G
APOSOR18276-5GEA 21.9 EUR
APOSOR18276-5G APOSOR18276-25G APOSOR18276-100G
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride
Formula: C₄H₇ClN₄O
Pto. de fusión: 250…252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012704
Núm. CAS: 72-40-2
EINECS: 200-778-3