Ácido 3-aminopirazin-2-carboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid
OR18277-100G OR18277-25G OR18277-500G
APOSOR18277-100GEA 84.1 EUR
APOSOR18277-100G APOSOR18277-25G APOSOR18277-500G
Ácido 3-aminopirazin-2-carboxílico 98%
Ácido 3-aminopirazin-2-carboxílico
Formula: C₅H₅N₃O₂
Pto. de fusión: 205…210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006141
Núm. CAS: 5424-01-1
EINECS: 226-558-7