2-Amino-6-metoxibenzotiazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
OR18278-100G OR18278-500G OR18278-1KG
APOSOR18278-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18278-100G APOSOR18278-500G APOSOR18278-1KG
2-Amino-6-metoxibenzotiazol 98%
2-Amino-6-metoxibenzotiazol
Formula: C₈H₈N₂OS
MW: 180,23 g/mol
Pto. de fusión: 161…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005787
Núm. CAS: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0