2,6-Di-terc-butil-4-metoxifenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole
OR18279-100G OR18279-25G
APOSOR18279-100GEA 154 EUR
APOSOR18279-100G APOSOR18279-25G
2,6-Di-terc-butil-4-metoxifenol 97%
2,6-Di-terc-butil-4-metoxifenol
Formula: C₁₅H₂₄O₂
MW: 236.35 g/mol
Pto. Ebullición: 135…140 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 102…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008824
Núm. CAS: 489-01-0
EINECS: 207-693-0