2-Quinolinol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Quinolona
OR18280-2.5G OR18280-25G OR18280-5G
APOSOR18280-2.5GEA 21.9 EUR
APOSOR18280-2.5G APOSOR18280-25G APOSOR18280-5G
2-Quinolinol 98%
2-Quinolinol
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Pto. de fusión: 198…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006743
Núm. CAS: 59-31-4