Sodium-1-naphthalenesulphonate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Naphthalenesulphonic acid sodium salt, Naphthalene-1-sulphonic acid sodium salt
OR18282-100G OR18282-25G OR18282-500G
APOSOR18282-100GEA 43.5 EUR
APOSOR18282-100G APOSOR18282-25G APOSOR18282-500G
Sodium-1-naphthalenesulphonate 98%
Sodium-1-naphthalenesulphonate
Formula: C₁₀H₈O₃S
MW: 230,21 g/mol
Pto. de fusión: 299…301 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064964
Núm. CAS: 130-14-3
EINECS: 204-976-0