4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4'-Di(dietilamino)benzofenona
OR18283-100G OR18283-25G OR18283-500G
APOSOR18283-100GEA 39.3 EUR
APOSOR18283-100G APOSOR18283-25G APOSOR18283-500G
4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona 98%
4,4'-Bis(dietilamino)benzofenona
Formula: C₂₁H₂₈N₂O
MW: 324.47 g/mol
Pto. Ebullición: 420
Pto. de fusión: 89…95 °C
Pto. de inflamación: 151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009044
Núm. CAS: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS III