Cyclopropanecarboxamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18286-25G OR18286-100G
APOSOR18286-25GEA 0 EUR
APOSOR18286-25G APOSOR18286-100G
Cyclopropanecarboxamide 97%
Cyclopropanecarboxamide
Formula: C₄H₇NO
Pto. de fusión: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013729
Núm. CAS: 6228-73-5
EINECS: 228-332-3