Ácido (4-piridiltio)acetico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR18288-100G
OR18288-500G
APOSOR18288-100GEA
46.4
EUR
APOSOR18288-100G
APOSOR18288-500G
Ácido (4-piridiltio)acetico 98%
Ácido (4-piridiltio)acetico
Formula:
C₇H₇NO₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006424 Núm. CAS: 10351-19-6 EINECS: 233-765-6 |