1-Etil-4-piperidona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18292-25G OR18292-100G
APOSOR18292-25GEA 94.4 EUR
APOSOR18292-25G APOSOR18292-100G
1-Etil-4-piperidona 98%
1-Etil-4-piperidona
Formula: C₇H₁₃NO
Pto. Ebullición: 46…48 °C/1mmHg
Densidad: 0,944 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013356
Núm. CAS: 3612-18-8
EINECS: 222-781-9