Di(acetato) de p-fenileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18293-100G OR18293-250G
APOSOR18293-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18293-100G APOSOR18293-250G
Di(acetato) de p-fenileno 98%
Di(acetato) de p-fenileno
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Pto. de fusión: 121…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011643
Núm. CAS: 1205-91-0
EINECS: 214-887-9