[2.2]-Paraciclofano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Triciclo[8.2.2.2(4,7)]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeno
OR18296-25G
OR18296-5G
OR18296-100G
APOSOR18296-25GEA
40.6
EUR
APOSOR18296-25G
APOSOR18296-5G
APOSOR18296-100G
[2.2]-Paraciclofano 98%
[2.2]-Paraciclofano
Formula:
C₁₆H₁₆ MW: 208,3 g/mol Pto. de fusión: 283…288 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003707 Núm. CAS: 1633-22-3 EINECS: 216-644-2 |