1-(Hidroximetil)-5,5-dimetilhidantoína 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5,5-Dimethyl-1-(hydroxymethyl)hydantoin
OR18297-100G
OR18297-25G
APOSOR18297-100GEA
24.8
EUR
APOSOR18297-100G
APOSOR18297-25G
1-(Hidroximetil)-5,5-dimetilhidantoína 97%
1-(Hidroximetil)-5,5-dimetilhidantoína
Formula:
C₆H₁₀N₂O₃ MW: 158.16 g/mol Pto. de fusión: 104…106 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020866 Núm. CAS: 116-25-6 EINECS: 204-132-1 |