2,5-Dibromo-1,4-dimetoxibenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18298-25G OR18298-5G OR18298-10G
APOSOR18298-25GEA 88.6 EUR
APOSOR18298-25G APOSOR18298-5G APOSOR18298-10G
2,5-Dibromo-1,4-dimetoxibenceno 97%
2,5-Dibromo-1,4-dimetoxibenceno
Formula: C₈H₈Br₂O₂
Pto. de fusión: 144…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025694
Núm. CAS: 2674-34-2