6-Clorooxindol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-2-oxindole
OR18299-25G OR18299-5G
APOSOR18299-25GEA 24.8 EUR
APOSOR18299-25G APOSOR18299-5G
6-Clorooxindol 97%
6-Clorooxindol
Formula: C₈H₆ClNO
MW: 167,59 g/mol
Pto. de fusión: 195…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209962
Núm. CAS: 56341-37-8