1,3-Bis(dimetilamino)propano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N,N',N'-Tetrametiltrimetilendiamina
OR18301-100G OR18301-25G OR18301-500G
APOSOR18301-100GEA 24.8 EUR
APOSOR18301-100G APOSOR18301-25G APOSOR18301-500G
1,3-Bis(dimetilamino)propano 98%
1,3-Bis(dimetilamino)propano
Formula: C₇H₁₈N₂
MW: 130,23 g/mol
Pto. Ebullición: 145…146 °C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,779 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008337
Núm. CAS: 110-95-2
EINECS: 203-818-8
UN: 2734
ADR: 8+3,II