2-(2-Hidroxifenil)benzotiazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Benzotiazol-2-ilfenol
OR18303-25G
APOSOR18303-25GEA 87 EUR
APOSOR18303-25G
2-(2-Hidroxifenil)benzotiazol 98%
2-(2-Hidroxifenil)benzotiazol
Formula: C₁₃H₉NOS
MW: 227,29 g/mol
Pto. Ebullición: 190…193 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 128…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022869
Núm. CAS: 3411-95-8
EINECS: 222-299-9