Diisopropilcarbodiimida 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR18304-100G OR18304-25G
APOSOR18304-100GEA 79.9 EUR
APOSOR18304-100G APOSOR18304-25G
Diisopropilcarbodiimida 99%
Diisopropilcarbodiimida
Formula: C₇H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 145…148 °C
Densidad: 0,815 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065689
Núm. CAS: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN: 2929
ADR: 6.1+3,I