O-Methylhydroxylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methylhydroxylamine hydrochloride, O-Methylhydroxylammonium chloride, Methoxyamine hydrochloride, Methoxylamine hydrochloride
OR18305-100G OR18305-25G OR18305-500G
APOSOR18305-100GEA 43.5 EUR
APOSOR18305-100G APOSOR18305-25G APOSOR18305-500G
O-Methylhydroxylamine hydrochloride 98%
O-Methylhydroxylamine hydrochloride
Formula: CH₆ClNO
MW: 83.515 g/mol
Pto. de fusión: 147…154 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012951
Núm. CAS: 593-56-6
EINECS: 209-798-7
UN: 3261
ADR: 8 II