5-Iodouracilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18306-25G OR18306-500G OR18306-100G
APOSOR18306-25GEA 29 EUR
APOSOR18306-25G APOSOR18306-500G APOSOR18306-100G
5-Iodouracilo 97%
5-Iodouracilo
Formula: C₄H₃IN₂O₂
Pto. de fusión: 274…276 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006020
Núm. CAS: 696-07-1
EINECS: 211-788-2