Bis(4-clorofenil) sulfona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4'-Diclorodifenilsulfona
OR18307-100G OR18307-500G
APOSOR18307-100GEA 72.5 EUR
APOSOR18307-100G APOSOR18307-500G
Bis(4-clorofenil) sulfona 99%
Bis(4-clorofenil) sulfona
Formula: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Pto. Ebullición: 249…251 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 143…150 °C
Pto. de inflamación: 233 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000619
Núm. CAS: 80-07-9
EINECS: 201-247-9