2-Clorobenzotiazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18309-100G OR18309-25G
APOSOR18309-100GEA 46.4 EUR
APOSOR18309-100G APOSOR18309-25G
2-Clorobenzotiazol 98%
2-Clorobenzotiazol
Formula: C₇H₄ClNS
Pto. Ebullición: 141 °C/30mmHg
Pto. de fusión: 21…23 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005776
Núm. CAS: 615-20-3